Få mere at vide
Cytiva MabSelect PrismA kromatografiharpiks
Artikelnummer. 15883965 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15883965 200 mL 200ml
15873965 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15883965 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17549802
Protein A kromatografiharpiks
MabSelect PrismA er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose base matrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket gør det muligt at opfylde fremtidige krav til mAb-behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 80 mg human IgG/ml harpiks ved 6 minutters opholdstid. 65 mg human IgG/ml harpiks ved 4 minutters opholdstid.
Matrix Meget tværbundet agarose, sfærisk.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 300 cm/hr.
Partikelstørrelse 60μ m
Mængde 200 mL
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Type Kromatografiharpiks
Ligand type Alkalisk stabiliseret protein A-afledt (E.coli) .
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MabSelect PrismA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.