Få mere at vide
Cytiva MabSelect PrismA kromatografiharpiks
Artikelnummer. 15873965 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15873965 25 mL 25ml
15883965 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15873965 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17549801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20130.00 DKK
    7584.00 DKK / 25ml
    Spare 12546.00 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Protein A kromatografiharpiks
MabSelect PrismA er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose base matrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket gør det muligt at opfylde fremtidige krav til mAb-behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matrix Meget tværbundet agarose, sfærisk.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 300 cm/hr.
Partikelstørrelse 60μ m
Mængde 25 mL
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Type Kromatografiharpiks
Ligand type Alkalisk stabiliseret protein A-afledt (E.coli) .
Bindende Kapacitet 80 mg human IgG/ml harpiks ved 6 minutters opholdstid. 65 mg human IgG/ml harpiks ved 4 minutters opholdstid.
compliance-icons
Product Identifier
  • MabSelect PrismA
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.