Få mere at vide
Cytiva MabSelect™ Kromatografiske medier
Artikelnummer. p-4673269 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Artikelnummer. 11339981
Brand: Cytiva 17519901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein Et affinitetsmedium designet til at fange MAbs fra store prøvevolumener
  • High-flow agarose matrix giver mulighed for høje flow hastigheder i produktionsskala
  • BioProcess medium understøttet til industrielle anvendelser og veletableret i godkendte processer
  • Lav ikke-specifik binding, hvilket resulterer i lave niveauer af urenheder i produkteluatpuljen
  • Orienteret kobling af ligand og optimeret matrix giver høj dynamisk bindingskapacitet
  • Baseret på stærkt tværbundet agarosematrix med rekombinant protein A-ligand
  • Ligand er konstrueret til at favorisere orienteret kobling og udtrykt i E. coli og er fri for komponenter af pattedyroprindelse
  • Den hydrofile natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af uspecifikke
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 85 μm (d50V)
  • pH Stabilitet rengøring på stedet (CIP): 2 til 12
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
  • Ligand: rekombinant protein A ( E.coli )
  • Matrix: stærkt tværbundet agarose
  • Bindingskapacitet/ml kromatografimedium:∽ 30 mg humant IgG/ml ved 2,4 min. opholdstid
  • Tryk/flow-specifikation:< 500 cm/t.,< 200 kPa, BPG 300, sengehøjde 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Til brug med (applikation) Til industrielle applikationer og veletableret i godkendte processer
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet 30 mg humant lgG/ml (ved 2,4 min. opholdstid)
Produkttype MabSelect Medier
Flowhastighed <500 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 85μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk <200 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 3 til 10
Ligand type Rekombinant protein A (E. coli)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MabSelect, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.