Få mere at vide
Cytiva MabSelect™ Kromatografiske medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Beskrivelse
- High-flow agarose matrix giver mulighed for høje flow hastigheder i produktionsskala
- BioProcess medium understøttet til industrielle anvendelser og veletableret i godkendte processer
- Lav ikke-specifik binding, hvilket resulterer i lave niveauer af urenheder i produkteluatpuljen
- Orienteret kobling af ligand og optimeret matrix giver høj dynamisk bindingskapacitet
- Baseret på stærkt tværbundet agarosematrix med rekombinant protein A-ligand
- Ligand er konstrueret til at favorisere orienteret kobling og udtrykt i E. coli og er fri for komponenter af pattedyroprindelse
- Den hydrofile natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af uspecifikke
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 85 μm (d50V)
- pH Stabilitet rengøring på stedet (CIP): 2 til 12
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
- Ligand: rekombinant protein A ( E.coli )
- Matrix: stærkt tværbundet agarose
- Bindingskapacitet/ml kromatografimedium:∽ 30 mg humant IgG/ml ved 2,4 min. opholdstid
- Tryk/flow-specifikation:< 500 cm/t.,< 200 kPa, BPG 300, sengehøjde 20 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 ml |
| Til brug med (applikation) | Til industrielle applikationer og veletableret i godkendte processer |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
| Bindende Kapacitet | 30 mg humant lgG/ml (ved 2,4 min. opholdstid) |
| Produkttype | MabSelect Medier |
| Flowhastighed | <500 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Højde (engelsk) Seng | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) Seng | 20 cm |
| Inkluderer | Analysecertifikat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MabSelect, 25 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.