Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Størrelseseksklusionskromatografi-HPLC-søjler
Artikelnummer. 15320421
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
7.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15320421 300 mm 7.8 mm Hver
11302073 300 mm 4 mm Hver
11312073 50 mm 4 mm Hver
11392073 150 mm 4 mm Hver
15590244 150 mm 2.1 mm Hver
15580244 300 mm 2.1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15320421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088460
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse SEC-søjler til analyse af monoklonalt antistof (mAb), herunder højopløsningsadskillelse af monomerer, aggregater og fragmenter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler til højopløsningsseparation af monoklonalt antistof (mAb)-analyse, inklusive monomerer, aggregater og Fab- og Fc-fragmenter, der er et resultat af proteolyse. Disse SEC-kolonner (Size Exclusion chromatography) giver overlegen ydeevne, selv under ikke-denaturerende betingelser, og i høj- og lav-salt mobile faser og flygtige eluenter.
Højtydende SEC-kolonner til mAb-analyse
  • Hydrofilt bundet lag minimerer uønskede interaktioner mellem biomolekylerne og den stationære fase
  • Ikke-metallisk og biokompatibel PEEK hus eliminerer metalforurening fra kolonnens hardware
  • Stabil overfladebinding fører til lav søjleblødning og kompatibilitet med MS, ELSD og Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD-detektion
  • Robust søjlepakning giver pålidelighed, reproducerbarhed og lang søjlelevetid
  • Søjler fås i 5 μm partikelstørrelse og 150 og 300 mm længder med en gennemsnitlig porediameter på 300Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Proprietær Diol
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Flowhastighed 760 til 1000μ L/min
Til brug med Protein Molvægt Interval 10 til 1000 kDa
Længde (metrisk) 300 mm
Maks. Tryk 1000 psi (70 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Opløsningsmidler 100% organiske opløsningsmidler
Temperatur 30 °C
Stationær fase Diol (OH)
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Fase Størrelse ekskludering
Teknik Bio-LC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.