Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Størrelseseksklusionskromatografi-HPLC-søjler
Beskrivelse
Brug disse SEC-søjler til analyse af monoklonalt antistof (mAb), herunder højopløsningsadskillelse af monomerer, aggregater og fragmenter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler til højopløsningsseparation af monoklonalt antistof (mAb)-analyse, inklusive monomerer, aggregater og Fab- og Fc-fragmenter, der er et resultat af proteolyse. Disse SEC-kolonner (Size Exclusion chromatography) giver overlegen ydeevne, selv under ikke-denaturerende betingelser, og i høj- og lav-salt mobile faser og flygtige eluenter.
Højtydende SEC-kolonner til MAb-analyse
- Hydrofilt bundet lag minimerer uønskede interaktioner mellem biomolekylerne og den stationære fase
- Ikke-metallisk og biokompatibel PEEK hus eliminerer metalforurening fra kolonnens hardware
- Stabil overfladebinding fører til lav søjleblødning og kompatibilitet med MS, ELSD og Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD-detektion
- Robust søjlepakning giver pålidelighed, reproducerbarhed og lang søjlelevetid
- Søjler fås i 5 μm partikelstørrelse og 150 og 300 mm længder med en gennemsnitlig porediameter på 300Å
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Proprietær Diol |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Maks. Tryk | 1000 psi (70 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Mængde | Hver |
| Opløsningsmidler | 100% organiske opløsningsmidler |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.