Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonalt antistofanalysesøjle, 5 μm
Artikelnummer. 15532284
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15532284
Brand: Thermo Scientific™ 082515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til høj opløsning, højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter, brug Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonalt antistofanalysesøjle, 5 μm.
Til høj opløsning, højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter, brug Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonale antistofanalysekolonner, 5 μm. Den unikke ikke-porøse pellikulære harpiks giver opløsningsevnen til at adskille mAb-varianter, der afviger med så lidt som en ladet rest. Et hydrofilt lag omgiver de polymere perler og eliminerer hydrofobe interaktioner med harpiksen, hvilket resulterer i meget effektive toppe. En proprietær podet kationbytteroverflade giver pH-selektivitetskontrol til højopløsningsseparationer.
Overlegen ydeevne til mAb-variantanalyse
  • Enestående høj opløsning til mAb-varianter
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAbs
  • Velegnet til stabilitetsundersøgelser, udvikling af mAb-terapeutiske metoder og high-throughput screening
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
  • Opfylder regulatoriske krav til biofarmaceutisk karakterisering
  • Fås i 3, 5 og μ10 m partikelstørrelser i standard- og UHPLC-formater. Søjlerne med mindre partikelstørrelse giver samme opløsning som 10 μm søjlerne, men med væsentligt hurtigere analysetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,28 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 7000 psi (480 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.