Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15134725
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15134725
Brand: Thermo Scientific™ 082674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse stærke kationbytterkolonner til høj opløsning og høj effektivitetsanalyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner til højopløsnings- og højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter. Den unikke ikke-porøse pellikulære harpiks giver opløsningsevnen til at adskille mAb-varianter, der afviger med så lidt som en ladet rest. Et hydrofilt lag omgiver de polymere perler og eliminerer hydrofobe interaktioner med harpiksen, hvilket resulterer i meget effektive toppe. En proprietær podet kationbytteroverflade giver pH-selektivitetskontrol til højopløsningsseparationer.
Overlegen ydeevne til mAb-variantanalyse
  • Enestående høj opløsning til mAb-varianter
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAbs
  • Velegnet til stabilitetsstudier, udvikling af mAb-terapeutiske metoder og high-throughput screening
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
  • Opfylder regulatoriske krav til biofarmaceutisk karakterisering
Flere størrelser tilgængelige
  • Fås i 3, 5 og μ10 m partikelstørrelser i standard- og UHPLC-formater
  • Søjler med mindre partikelstørrelse giver samme opløsning som 10 μm søjlerne, men med væsentligt hurtigere analysetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 2 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 7000 psi (480 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur Omgivelsestemperatur til 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.