Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12683085
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
AnalyticalColumn
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
12683085 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11372063 250 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonne Hver
11332083 150 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonne Hver
11342083 50 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonne Hver
11391993 250 mm 2 mm 10 μm Analytisk kolonne Hver
15540244 250 mm 9 mm 10 μm Forberedende kolonne Hver
15124725 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
15134725 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
15154725 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
15144725 250 mm 4.6 mm 5 μm AnalyticalColumn Hver
12663085 50 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
12673085 50 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11382023 50 mm 2 mm 10 μm Beskyttelseskolonne Hver
11362063 50 mm 4 mm 10 μm Beskyttelseskolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12683085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 078655
 Begrænset vare
Edge
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug disse stærke kationbytterkolonner til høj opløsning og høj effektivitetsanalyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner til højopløsnings- og højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter. Den unikke ikke-porøse pellikulære harpiks giver opløsningsevnen til at adskille mAb-varianter, der afviger med så lidt som en ladet rest. Et hydrofilt lag omgiver de polymere perler og eliminerer hydrofobe interaktioner med harpiksen, hvilket resulterer i meget effektive toppe. En proprietær podet kationbytteroverflade giver pH-selektivitetskontrol til højopløsningsseparationer.
Overlegen ydeevne til mAb-variantanalyse
  • Enestående høj opløsning til mAb-varianter
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAbs
  • Velegnet til stabilitetsstudier, udvikling af mAb-terapeutiske metoder og high-throughput screening
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
  • Opfylder regulatoriske krav til biofarmaceutisk karakterisering
Flere størrelser tilgængelige
  • Fås i 3, 5 og μ10 m partikelstørrelser i standard- og UHPLC-formater
  • Søjler med mindre partikelstørrelse giver samme opløsning som 10 μm søjlerne, men med væsentligt hurtigere analysetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,5 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Opløsningsmidler 50% acetonitril
Temperatur Omgivelsestemperatur til 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Materiale PEEK
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.