Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 12663085
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12663085
Brand: Thermo Scientific™ 077907
Brug disse stærke kationbytterkolonner til høj opløsning og høj effektivitetsanalyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner til højopløsnings- og højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter. Den unikke ikke-porøse pellikulære harpiks giver opløsningsevnen til at adskille mAb-varianter, der afviger med så lidt som en ladet rest. Et hydrofilt lag omgiver de polymere perler og eliminerer hydrofobe interaktioner med harpiksen, hvilket resulterer i meget effektive toppe. En proprietær podet kationbytteroverflade giver pH-selektivitetskontrol til højopløsningsseparationer.
Superior Performance for mAb Variant Analysis
  • Exceptionally high resolution for mAb variants
  • Ideal for characterization and quality control assessment of mAbs
  • Well-suited for stability studies, mAb therapeutic method development and high-throughput screening
  •  Unmatched column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
  • Meets the regulatory requirements for biopharmaceutical characterization
Multiple Sizes Available
  • Available in 3, 5 and 10μm particle sizes in standard and UHPLC formats
  • Smaller-particle-size columns provide the same resolution as the 10μm columns, but with significantly faster analysis time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0.5 to 0.8 mL/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 12
Porestørrelse Nonporous
Temperatur Ambient to 60°C
Stationær fase Sulfonate
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Spherical, Nonporous Polymer
Kolonnetype Ion Exchange
Fase Ion Exchange
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.