Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-søjler
Beskrivelse
Brug disse stærke kationbytterkolonner til høj opløsning og høj effektivitetsanalyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter.
Bruge Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner til højopløsnings- og højeffektiv analyse af monoklonale antistoffer (mAbs) og associerede varianter. Den unikke ikke-porøse pellikulære harpiks giver opløsningsevnen til at adskille mAb-varianter, der afviger med så lidt som en ladet rest. Et hydrofilt lag omgiver de polymere perler og eliminerer hydrofobe interaktioner med harpiksen, hvilket resulterer i meget effektive toppe. En proprietær podet kationbytteroverflade giver pH-selektivitetskontrol til højopløsningsseparationer.
- Enestående høj opløsning til mAb-varianter
- Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAbs
- Velegnet til stabilitetsstudier, udvikling af mAb-terapeutiske metoder og high-throughput screening
- Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
- Opfylder regulatoriske krav til biofarmaceutisk karakterisering
- Fås i 3, 5 og μ10 m partikelstørrelser i standard- og UHPLC-formater
- Søjler med mindre partikelstørrelse giver samme opløsning som 10 μm søjlerne, men med væsentligt hurtigere analysetid
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (207 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | Omgivelsestemperatur til 60 °C |
| Stationær fase | Sulfonat |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.