Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvendt fase HPLC-kolonner
Beskrivelse
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
- Harpiks er baseret på en hydrofob supermakroporøs 4 μm polymerpartikler
- Stabil ved ekstrem pH (0 til 14) og høj temperatur (op til 110° C)
- 1.500Å polymerharpiks med stor porestørrelse
- Effektiv adskillelse af proteinmolekyler med meget lav overførsel
- Overlegen opløsningsevne for monoklonale antistoffer og relaterede stoffer
- Høj effektivitet med lav overførsel
- Fremragende MS-kompatibilitet
- Bredt drifts-pH-område: 0 til 14
- Høj temperatur stabilitet: op til 110 °C
- Høj gennemstrømning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Flowhastighed | 75 til 150μ L/min |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstørrelse | 4μ m |
| pH | 1 til 7 |
| Porestørrelse | 1500Å |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 110 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.