Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvendt fase HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16853740
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Stationær fase:
PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Phenyl (Ph)
Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Stationær fase Pakningsstørrelse
16853740 50 mm 1 mm PSDVB (polystyren Divinylbenzen) Hver
15407162 100 mm 3 mm Phenyl (Ph) Hver
15417162 50 mm 3 mm Phenyl (Ph) Hver
15427162 10 mm 3 mm Phenyl (Ph) Pakke med 2
15308539 100 mm 2.1 mm Phenyl (Ph) Hver
15437162 50 mm 2.1 mm Phenyl (Ph) Hver
15447162 10 mm 2.1 mm Phenyl (Ph) Pakke med 2
15776222 50 mm 1 mm Phenyl (Ph) Hver
16864106 100 mm 1 mm PSDVB (polystyren Divinylbenzen) -
16874106 150 mm 1 mm PSDVB (polystyren Divinylbenzen) -
16307045 150 mm 2.1 mm Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16853740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 303182
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
Kompatibel med organisk opløsningsmiddel anvendt i HPLC og MS under RP-betingelser
  • Harpiks er baseret på en hydrofob supermakroporøs 4 μm polymerpartikler
  • Stabil ved ekstrem pH (0 til 14) og høj temperatur (op til 110° C)
Effektiv med lav overførsel
  • 1.500Å polymerharpiks med stor porestørrelse
  • Effektiv adskillelse af proteinmolekyler med meget lav overførsel
Designet til omvendt fase biomolekyle LC og LC/MS separationer
  • Overlegen opløsningsevne for monoklonale antistoffer og relaterede stoffer
  • Høj effektivitet med lav overførsel
  • Fremragende MS-kompatibilitet
  • Bredt drifts-pH-område: 0 til 14
  • Høj temperatur stabilitet: op til 110 °C
  • Høj gennemstrømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 1 mm
Flowhastighed 75 til 150μ L/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 4μ m
pH 1 til 7
Porestørrelse 1500Å
Mængde Hver
Temperatur 110 °C
Stationær fase PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.