Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvendt fase HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16307045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Stationær fase:
PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Phenyl (Ph)
Artikelnummer. 16307045
Brand: Thermo Scientific™ 303270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
Kompatibel med organisk opløsningsmiddel anvendt i HPLC og MS under RP-betingelser
  • Harpiks er baseret på en hydrofob supermakroporøs 4 μm polymerpartikler
  • Stabil ved ekstrem pH (0 til 14) og høj temperatur (op til 110° C)
Effektiv med lav overførsel
  • 1.500Å polymerharpiks med stor porestørrelse
  • Effektiv adskillelse af proteinmolekyler med meget lav overførsel
Designet til omvendt fase biomolekyle LC og LC/MS separationer
  • Overlegen opløsningsevne for monoklonale antistoffer og relaterede stoffer
  • Høj effektivitet med lav overførsel
  • Fremragende MS-kompatibilitet
  • Bredt drifts-pH-område: 0 til 14
  • Høj temperatur stabilitet: op til 110 °C
  • Høj gennemstrømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 4μ m
pH 1 til 14
Porestørrelse 1500Å
Mængde Hver
Temperatur <110 °C
Emballagemateriale DVB
Kolonnetype Analyser
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.