Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvendt fase HPLC-kolonner
Artikelnummer. 15776222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Stationær fase:
PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Phenyl (Ph)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15776222
Brand: Thermo Scientific™ 302597
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
Compatible with organic solvent used in HPLC and MS under RP conditions
  • Resin is based on a hydrophobic supermacroporous 4μm polymer particles
  • Stable at extreme pH (0 to 14) and high temperature (up to 110 °C)
Efficient with low carry over
  • 1,500Å large pore size polymeric resin
  • Efficient separation of protein molecules with very low carry over
Designed for reversed-phase biomolecule LC and LC/MS separations
  • Superior resolution power for monoclonal antibodies and related substances
  • High efficiency with low carry-over
  • Excellent MS compatibility
  • Wide operating pH range: 0 to 14
  • High temperature stability: up to 110°C
  • High throughput
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 1 mm
Flowhastighed 75 to 150 μL/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 4 μm
pH 0 to 14
Porestørrelse 1500 Å
Temperatur <110°C
Stationær fase Phenyl (Ph)
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale DVB (Divinylbenzene) Polymer
Kolonnetype Reversed Phase
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.