Description
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner.
Brug den nye Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase-søjler til højtydende omvendt fase (RP) HPLC og LC/MS karakterisering af monoklonale antistoffer (mAbs), fragmenter, varianter, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), PEGylerede proteiner og bispecifikke proteiner. Disse søjler har fremragende opløsning, lang søjlelevetid og lav overførsel. Overfladekemien, partikelstørrelsen og porestørrelsen er blevet optimeret til højopløsningsseparationer.
- Harpiks er baseret på en hydrofob supermakroporøs 4 μm polymerpartikler
- Stabil ved ekstrem pH (0 til 14) og høj temperatur (op til 110° C)
- 1.500Å polymerharpiks med stor porestørrelse
- Effektiv adskillelse af proteinmolekyler med meget lav overførsel
- Overlegen opløsningsevne for monoklonale antistoffer og relaterede stoffer
- Høj effektivitet med lav overførsel
- Fremragende MS-kompatibilitet
- Bredt drifts-pH-område: 0 til 14
- Høj temperatur stabilitet: op til 110 °C
- Høj gennemstrømning
Spécification
Spécification
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstørrelse | 4μ m |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 1500Å |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | <110 °C |
| Stationær fase | Phenyl (Ph) |
| Afficher plus |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.