Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A-antistofanalyse og -rensning HPLC-søjle, 12μ m, 4 mm x 35 mm
Artikelnummer. 15156844
Skift visning
Længde (metrisk):
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15156844 35 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15156844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 082539
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: Ikke-porøs; Kolonnefase: Affinitetsadskillelse
Kør hurtig, nøjagtig titeranalyse af monoklonale antistoffer (mAbs) i høstcellekulturer med Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A LC kolonner. Denne kolonne giver høj gennemstrømning og nøjagtige analyser gennem en kombination af lavt modtryk og høj effektivitet. Dens unikke format gør automatisering af lastning, binding, eluering og opsamling ved hjælp af biokompatible systemer hurtig og nem. En ikke-porøs, polymer harpiks med en hydrofob divinylbenzenkerne og en hydrofil overflade optimeret til affinitetsseparation gør denne søjle robust og reproducerbar.
Hurtig, nøjagtig mAb-titeranalyse
  • Komplet cyklustid, inklusive ækvilibrering, på to minutter
  • Lineær over et bredt koncentrationsområde (0,025 til 5 mg/ml) uden overførsel
  • Lavt søjletryk på mindre end 250 psi ved 2 ml/min
  • Fremragende prøvegenvinding
Brug MAbPac Protein En LC-søjle til både titeranalyse eller koncentrering og rensning af IgG-materiale til senere eksperimenter eller todimensionel (2D) kromatografi. Den fås i en HPLC bio-inert, 4 35 xmm PEEK kolonnens krop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 35 mm
Maks. Tryk 1000 psi (70 bar)
Partikelform Kugleformet polymer
Partikelstørrelse 12μ m
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 30 °C
Stationær fase Protein A
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Antistofanalyse og oprensning
Fase Affinitetsadskillelse
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår, er dette produkt garanteret fra den dato, vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er tilknyttet denne erklæring.