Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-butyl HPLC-søjler
Artikelnummer. p-6252823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15354695
Brand: Thermo Scientific™ 088559
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Separate monoklonale antistoffer (mAbs) og antistof-lægemiddelkonjugater (ADC'er) med fremragende biokompatibilitet, lav overførsel og høj opløsning.
Brug Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-søjler til adskillelse af monoklonale antistoffer (mAbs) og antistof-lægemiddelkonjugater (ADC'er). Denne søjle er baseret på hydrofile, ikke-μporøse, 5 m polymerpartikler funktionaliserede med butylgrupper. Søjlens hydrofile harpiks giver fremragende biokompatibilitet og lav overførsel, mens den optimale tæthed af butylgrupperne giver høj opløsningsseparation.
Funktioner af MabPac HIC-Butyl kolonner
  • Optimal selektivitet for ADC'er
  • Høj opløsning og høj effektivitet
  • Stabil ved et bredt pH-område (2 −12)
  • Lav overførsel
  • Robust søjlepakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Silica
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Hydrofil polymer
Kolonnetype Hydrofobisk interaktion
Fase Hydrofobisk interaktion
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.