Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-butyl HPLC-søjler
Beskrivelse
Separate monoklonale antistoffer (mAbs) og antistof-lægemiddelkonjugater (ADC'er) med fremragende biokompatibilitet, lav overførsel og høj opløsning.
Brug Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-søjler til adskillelse af monoklonale antistoffer (mAbs) og antistof-lægemiddelkonjugater (ADC'er). Denne søjle er baseret på hydrofile, ikke-μporøse, 5 m polymerpartikler funktionaliserede med butylgrupper. Søjlens hydrofile harpiks giver fremragende biokompatibilitet og lav overførsel, mens den optimale tæthed af butylgrupperne giver høj opløsningsseparation.
- Optimal selektivitet for ADC'er
- Høj opløsning og høj effektivitet
- Stabil ved et bredt pH-område (2 −12)
- Lav overførsel
- Robust søjlepakning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Silica |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.