Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15334695
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15334695 10 mm 4.6 mm Pakke med 2
15314695 100 mm 4.6 mm Hver
15324695 250 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15334695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088555
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne søjle til at adskille monoklonale antistoffer (mAb'er), mAb-fragmenter og oxiderede varianter ved hydrofob interaktionschromatografi (HIC).
Brug Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-søjle til separation af monoklonale antistoffer (mAb'er), mAb-fragmenter og oxiderede varianter ved hydrofob interaktionschromatografi (HIC). Den unikke kemi i denne silicasøjle tilbyder høj opløsning og fremragende selektivitet. Den avancerede overfladebindingsteknologi giver fremragende kemisk stabilitet, høj opløsning og unik selektivitet optimeret til mAb'er og forskellig fra andre HIC-faser.
Karakteristika ved MAbPac HIC-20-søjle Denne
kolonne er baseret på høj renhed, sfærisk, bredporet (1.000Å ), μ5 m silicapartikler funktionaliserede med proprietære alkylamidgrupper, der tilbyder:
  • Optimal selektivitet for mAbs og relaterede varianter
  • Fremragende adskillelse af mAb-fragmenter og oxiderede varianter
  • Høj opløsning og høj effektivitet
  • Kompatibel med både organisk opløsningsmiddel og vandig mobil fase
  • Robust søjlestabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 1000Å
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Silica
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Kugleformet silica med høj renhed
Kolonnetype Hydrofobisk interaktion
Fase Hydrofobisk interaktion
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.