Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-søjler
Beskrivelse
Brug denne søjle til at adskille monoklonale antistoffer (mAb'er), mAb-fragmenter og oxiderede varianter ved hydrofob interaktionschromatografi (HIC).
Brug Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-søjle til separation af monoklonale antistoffer (mAb'er), mAb-fragmenter og oxiderede varianter ved hydrofob interaktionschromatografi (HIC). Den unikke kemi i denne silicasøjle tilbyder høj opløsning og fremragende selektivitet. Den avancerede overfladebindingsteknologi giver fremragende kemisk stabilitet, høj opløsning og unik selektivitet optimeret til mAb'er og forskellig fra andre HIC-faser.
Karakteristika ved MAbPac HIC-20-søjle Denne
kolonne er baseret på høj renhed, sfærisk, bredporet (1.000Å ), μ5 m silicapartikler funktionaliserede med proprietære alkylamidgrupper, der tilbyder:
- Optimal selektivitet for mAbs og relaterede varianter
- Fremragende adskillelse af mAb-fragmenter og oxiderede varianter
- Høj opløsning og høj effektivitet
- Kompatibel med både organisk opløsningsmiddel og vandig mobil fase
- Robust søjlestabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 8000 psi (550 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Silica |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.