Få mere at vide
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC-søjle
Artikelnummer. p-6183639 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15360411 100 mm 4.6 mm Hver
15380411 250 mm 4.6 mm Hver
15300421 10 mm 4.6 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15360411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088480
Adskil monoklonale antistoffer (mAbs) og relaterede biologiske stoffer med høj opløsning, fremragende biokompatibilitet og selektivitet ved hjælp af den unikke kemi i denne hydrofobe interaktionssøjle.
Designet til adskillelse af monoklonale antistoffer (mAbs) og relaterede biologiske stoffer ved hydrofob interaktion, Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC kolonne er en høj opløsning silica kolonne. De MAbPac HIC-10 kolonnens unikke kemi giver høj opløsning, fremragende biokompatibilitet og selektivitet, der er forskellig fra andre HIC kolonner på markedet.
Unik kemi designet til optimal selektivitet af mAbs
De MAbPac HIC-10 kolonne er baseret på høj renhed, sfærisk, bredpore (1.000Å ), μ5 m silicapartikler funktionaliserede med proprietære alkylamidgrupper. Dens avancerede overfladebindingsteknologi fører til fremragende kemisk stabilitet, høj effektivitet og unik selektivitet, der er optimeret til mAbs og adskiller sig fra andre HIC-faser.
  • Fremragende biokompatibilitet og ekstremt lav overførsel
  • Høj opløsning og høj effektivitet
  • Kompatibel med både organisk opløsningsmiddel og vandige mobile faser
  • Robust søjlestabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 1000Å
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Silica
Produktlinje MAbPac
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Hydrofobisk interaktion
Fase Hydrofobisk interaktion
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket