Description
Adskil monoklonale antistoffer (mAbs) og relaterede biologiske stoffer med høj opløsning, fremragende biokompatibilitet og selektivitet ved hjælp af den unikke kemi i denne hydrofobe interaktionssøjle.
Designet til adskillelse af monoklonale antistoffer (mAbs) og relaterede biologiske stoffer ved hydrofob interaktion, Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC kolonne er en høj opløsning silica kolonne. De MAbPac HIC-10 kolonnens unikke kemi giver høj opløsning, fremragende biokompatibilitet og selektivitet, der er forskellig fra andre HIC kolonner på markedet.
Unik kemi designet til optimal selektivitet af mAbs
De MAbPac HIC-10 kolonne er baseret på høj renhed, sfærisk, bredpore (1.000Å ), μ5 m silicapartikler funktionaliserede med proprietære alkylamidgrupper. Dens avancerede overfladebindingsteknologi fører til fremragende kemisk stabilitet, høj effektivitet og unik selektivitet, der er optimeret til mAbs og adskiller sig fra andre HIC-faser.- Fremragende biokompatibilitet og ekstremt lav overførsel
- Høj opløsning og høj effektivitet
- Kompatibel med både organisk opløsningsmiddel og vandige mobile faser
- Robust søjlestabilitet
Spécification
Spécification
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Silica |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.