Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. p-9622009 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengevolumen:
200μ L
600μ L
Artikelnummer. 30019462
Brand: Thermo Scientific™ 5943662200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
MabCaptureC™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Pakket med MabCaptureC™ Affinitetsmatrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL-søjlen tillader indledende procesudvikling i bænkskala.
Den færdigpakkede MabCaptureC™ Affinitetsmatrix indeholder konstrueret rProtein A, der binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix inkluderer:
  • Høj dynamisk mAb-bindingskapacitet på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
  • Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Vigtigste harpiksegenskaber:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >55 g IgG/L harpiks ved 5 minutters opholdstid og 10 % gennembrud; >75 g IgG/L harpiks ved 10 min. opholdstid og 10 % gennembrud
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
  • Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Driftstryk:≤ 3 bar
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Sengevolumen 200μ L
Bindende Kapacitet >55 til 75 g IgG/L harpiks ved 10 % gennembrud (afhængig af opholdstid)
Diameter (metrisk) 5 mm
Partikelstørrelse 75± 10μ m
Længde (metrisk) 10 mm
Ligand type Rekombinant C-domæne af Protein A
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Maks. Driftstryk ≤3 bar
Stationær fase Agarose perle
Mål IgG mAb'er og en subpopulation af scFv og Fab indeholdende VH3 domæne
Format 8-brønds strimmel
Mængde 200μ L