Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 30019462 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengevolumen:
200 μl
600 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen
30019462 200 μl
30019264 600 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30019462 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5943662200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 DKK
    4050.00 DKK / 200µL
    Spare 855.00 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
MabCaptureC™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Pakket med MabCaptureC™ Affinitetsmatrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL-søjlen tillader indledende procesudvikling i bænkskala.
Den færdigpakkede MabCaptureC™ Affinitetsmatrix indeholder konstrueret rProtein A, der binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix inkluderer:
  • Høj dynamisk mAb-bindingskapacitet på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
  • Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Vigtigste harpiksegenskaber:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >55 g IgG/L harpiks ved 5 minutters opholdstid og 10 % gennembrud; >75 g IgG/L harpiks ved 10 min. opholdstid og 10 % gennembrud
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
  • Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Driftstryk:≤ 3 bar
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Maks. Tryk ≤3 bar
Porestørrelse Not Applicable
Stationær fase Agaroseperle
Længde (metrisk) 1 cm
Mængde 200 μl
Partikelstørrelse 75 ±10 μm
Til brug med (udstyr) Robotic Fluid Handlers
Type Protein A Column
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 cm
Indhold og opbevaring Store at 2°C to 8°C.
Bindende Kapacitet >55 til 75 g IgG/L-resin ved 10% gennembrud (afhængigt af opholdstiden)
Produktlinje MabCaptureC
Ligand type Rekombinant C-domænet for protein A
Matrix Agarose-baseret, epoxidaktiveret
Forsendelsestilstand Wet Ice
Mål IgG mAbs og en delpopulation af scFv og Fab, der indeholder VH3-domænet
Kolonneformat 8-brøndsstribe
Sengevolumen 200 μl