Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Færdigpakket kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
MabCaptureC™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Pakket med MabCaptureC™ Affinitetsmatrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL-søjlen tillader indledende procesudvikling i bænkskala.
Den færdigpakkede MabCaptureC™ Affinitetsmatrix indeholder konstrueret rProtein A, der binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix inkluderer:
- Høj dynamisk mAb-bindingskapacitet på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
- Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
- Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
Vigtigste harpiksegenskaber:
- Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
- Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet: >55 g IgG/L harpiks ved 5 minutters opholdstid og 10 % gennembrud; >75 g IgG/L harpiks ved 10 min. opholdstid og 10 % gennembrud
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
- Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
- Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
- Driftstryk:≤ 3 bar
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 600μ L |
| Bindende Kapacitet | >55 til 75 g IgG/L harpiks ved 10 % gennembrud (afhængig af opholdstid) |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Partikelstørrelse | 75± 10μ m |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Ligand type | Rekombinant C-domæne af Protein A |
| Matrix | Agarose-baseret, epoxid-aktiveret |
| Maks. Driftstryk | ≤3 bar |
| Stationær fase | Agarose perle |
| Mål | IgG mAb'er og en subpopulation af scFv og Fab indeholdende VH3 domæne |
| Vis mere |