Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 30019374 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen
30019374 1 mL
30019344 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30019374 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5943662001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 DKK
    3790.00 DKK / 1ml
    Spare 795.00 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
MabCaptureC™ MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Pakket med MabCaptureC™ Affinitetsmatrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL-søjlen tillader indledende procesudvikling i bænkskala.
Den færdigpakkede MabCaptureC™ Affinitetsmatrix indeholder konstrueret rProtein A, der binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix inkluderer:
  • Høj dynamisk mAb-bindingskapacitet på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
  • Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Vigtigste harpiksegenskaber:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >55 g IgG/L harpiks ved 5 minutters opholdstid og 10 % gennembrud; >75 g IgG/L harpiks ved 10 min. opholdstid og 10 % gennembrud
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
  • Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Driftstryk:≤ 3 bar
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Maks. Tryk ≤3 bar
Porestørrelse Not Applicable
Stationær fase Agaroseperle
Længde (metrisk) 2 cm
Mængde 1 Column
Partikelstørrelse 75 ±10 μm
Til brug med (udstyr) Chromatography Systems
Type Protein A Column
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 cm
Indhold og opbevaring Store at 2°C to 8°C.
Bindende Kapacitet >55 g IgG/L resin (5 min. opholdstid og 10% gennembrud), >75 g IgG/L-harpiks (10 min. opholdstid og 10% gennembrud)
Produktlinje MabCaptureC
Ligand type Konstrueret rProtein A
Matrix Agarose-baseret, epoxidaktiveret
Forsendelsestilstand Wet Ice
Mål IgG mAbs og en delpopulation af scFv og Fab, der indeholder VH3-domænet
Kolonneformat Pre-packed
Sengevolumen 1 mL