Få mere at vide
Beskrivning
MabCaptureC Affinitetsmatrix er en agarosebaseret protein A-kromatografiharpiks med høj bindingskapacitet med en rProtein A-ligand produceret i gær. Det konstruerede rProtein A binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
MabCaptureC™ Affinitetsmatrix er velegnet til oprensning af monoklonale antistoffer. rProtein A-liganden er immobiliseret på en stærkt tværbundet og ensartet størrelse agarosebaseret perle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75μ m. Den ensartede partikelstørrelse giver overlegne ydeevneegenskaber sammenlignet med traditionelle protein A-harpikser.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix omfatter:
- Høj dynamisk bindingskapacitet for mAbs på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
- Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
- Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
Hovedkarakteristika
- Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
- Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet:> 50 g IgG/L harpiks ved 4,8 minutters opholdstid og 10 % gennembrud
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
- Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
- Driftstryk:≤ 3 bar
- Tryk flow:> 500 cm/t ved 3 bar i en 2,6 x 20 cm søjle
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Til procesudvikling og harpiksscreening, MabCaptureC™ er også tilgængelig i følgende formater:
- MabCaptureC™ MiniChrom Søjle, 1 ml (kat. nr. 5943662001)
- MabCaptureC™ MiniChrom Kolonne til procesudvikling, 5 mL (5943662005)
- MabCaptureC™ RoboColumn, 200μ L (5943662200)
- MabCaptureC™ RoboColumn, 600μ L (5943662600)
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Beholder |
| Bindende Kapacitet | >50 g IgG/L |
| Ligand | Konstrueret rProtein A |
| Matrix | Agarose-baseret, epoxid-aktiveret |
| Partikelstørrelse | 75± 10μ m |
| Mål | CH2-CH3 grænseflade Fc-region |
| Til brug med (applikation) | Monoklonal antistofoprensning |
| Mængde | 10 L |
| Forsendelsestilstand | Sendes ved 2 °C til 8 °C |
| Form | Agarose perle |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.