Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 30019889 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
10 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30019889 250 mL
30019838 1 L
30019782 5 L
30274933 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30019889 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1963662250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinitetsmatrix er en agarosebaseret protein A-kromatografiharpiks med høj bindingskapacitet med en rProtein A-ligand produceret i gær.
MabCaptureC Affinitetsmatrix er en agarosebaseret protein A-kromatografiharpiks med høj bindingskapacitet med en rProtein A-ligand produceret i gær. Det konstruerede rProtein A binder ved CH2-CH3-grænsefladen af Fc-regionen af IgG'er og viser krydsbinding til VH3-domænet af IgG'er.
MabCaptureC™ Affinitetsmatrix er velegnet til oprensning af monoklonale antistoffer. rProtein A-liganden er immobiliseret på en stærkt tværbundet og ensartet størrelse agarosebaseret perle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75μ m. Den ensartede partikelstørrelse giver overlegne ydeevneegenskaber sammenlignet med traditionelle protein A-harpikser.
Funktioner af MabCaptureC™ Affinitetsmatrix omfatter:
  • Høj dynamisk bindingskapacitet for mAbs på> 50 g/L ved 4,8 min opholdstid
  • Oprensning af mAb'er og en subpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende VH3-bindingsdomæner
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler til kromatografiprodukter
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Hovedkarakteristika
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domæne af protein A
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet:> 50 g IgG/L harpiks ved 4,8 minutters opholdstid og 10 % gennembrud
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0 eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Rengøringsbetingelser: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minutter hver cyklus
  • Driftstryk:≤ 3 bar
  • Tryk flow:> 500 cm/t ved 3 bar i en 2,6 x 20 cm søjle
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Til procesudvikling og harpiksscreening, MabCaptureC™ er også tilgængelig i følgende formater:
  • MabCaptureC™ MiniChrom Søjle, 1 ml (kat. nr. 5943662001)
  • MabCaptureC™ MiniChrom Kolonne til procesudvikling, 5 mL (5943662005)
  • MabCaptureC™ RoboColumn, 200μ L (5943662200)
  • MabCaptureC™ RoboColumn, 600μ L (5943662600)
Tekniske data
Produkttype Affinitetsmatrix
Bindende Kapacitet >50 g IgG/L
Ligand Konstrueret rProtein A
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Partikelstørrelse 75± 10μ m
Mål CH2-CH3 grænseflade Fc-region
Formulering Suspension i 20% ethanol
Til brug med (applikation) Monoklonal antistofoprensning
Mængde 250 mL
Form Agarose perle
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.