Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ High Capacity Protein A Resin
Artikelnummer. p-9582000
Mængde:
100 mL
2 Plates
25 mL
5 Columns
5 mL
Artikelnummer. 17747473
Brand: Thermo Scientific™ A53031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En højtydende kromatografiharpiks til indfangning af mAbs og rekombinante Fc-mærkede fusionsproteiner. Harpiks giver høj specifik bindingskapacitet og forbedrede alkaliske stabilitetsegenskaber under clean-in-place-forhold (CIP).
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
MabCaptureC High Capacity Protein A Resin er en højtydende kromatografiharpiks til indfangning af monoklonale antistoffer (mAbs) og rekombinante Fc-mærkede fusionsproteiner. Det giver høj specifik bindingskapacitet og forbedrede alkaliske stabilitetsegenskaber under clean-in-place-forhold (CIP), for mere robust oprensning og harpiksregenerering.
Funktioner af MabCaptureC Protein A-harpiks med høj kapacitet omfatter:
Høj bindingskapacitet —60 mg hIgG/ml ved 5-minite ophold (80 mg/ml ved 10-minutters ophold)
Alkalisk stabilitet —udviklet til at modstå almindelige CIP-procedurer med 0,2 M NaOH, hvilket muliggør effektiv rensning af kromatografiharpiksen og forbedrer produktkvaliteten
Dyrekomponentfri råvarer
Alsidighed —rene antistof- eller Fc-fusionsproteinpræparater fra cellekultursupernatant, serum eller ascites
Stabilitet —højaffinitetsprotein A er sikkert immobiliseret til agarose med høj renhed for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller baseunderstøttelse
Protein A-liganden, som produceres i gær, er immobiliseret på en stiv og ensartet agaroseperle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75μ m. Ensartetheden af partikelstørrelsen giver til gengæld overlegne ydeevneegenskaber i forhold til traditionelle harpikser.
MabCaptureC High Capacity Protein A Resin, alkalisk stabil, er velegnet til oprensning af mAb'er såvel som en subpopulation af scFv'er ’og Fab-fragmenter, der indeholder et VH3-domæne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype High Capacity Protein A Resin
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A
Bindende Kapacitet 60 mg hIgG/mL at 5 min residence (80 mg/mL at 10 min residence)
Support Type Cross linked Agarose
Formulering 50% Slurry
Oversigt High Capacity Protein A Resin, Alkaline Stable
Indhold og opbevaring 5 mL of resin provided as a 10 mL 50% slurry. Upon receipt store at 4°C.
Mængde 5 mL