Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-harpiks med høj kapacitet
Artikelnummer. 31034607 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
2 plader
25 mL
5 Kolonner
5 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31034607 5 Kolonner
17747473 5 mL
17757473 25 mL
17767473 100 mL
31034547 2 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31034607 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40004566
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
MabCaptureC High-Capacity Protein A spin Columns giver en hurtig, klar metode til at fange monoklonale antistoffer (mAbs) og rekombinante Fc-mærkede fusionsproteiner.
GoPure MabCaptureC Screeningplader, 96-brønd, 50 μl, indeholder MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, en højtydende kromatografiharpiks til opfangning af monoklonale antistoffer (mAbs) og rekombinante Fc-mærkede fusionsproteiner. Den giver høj specifik bindingskapacitet og forbedrede alkaliske stabilitetsegenskaber under rene forhold på stedet (CIP), for mere robust rensning og resin-regenerering. Disse klar-til-brug, 96-brønds spinplader tilbyder et højkapacitetsformat til hurtig antistofrensning, screening og evaluering af flere tilstande i et enkelt pladeeksperiment.
Egenskaber ved MabCaptureC højkapacitets protein A-harpiks
  • Høj bindingskapacitet—: 60 mg hIgG/ml ved 5-minutters ophold (80 mg/ml ved 10-minutters ophold)
  • Alkalisk stabilitet—konstrueret til at modstå almindelige SIP-procedurer med 0,2 M NaOH, hvilket muliggør effektiv rengøring af kromatografiharpiksen og forbedrer produktkvaliteten
  • Råmaterialer uden animalske komponenter
  • Alsidighed—clean antistof eller Fc-fusion protein-præparater fra cellekultur-supernatant, serum eller ascites
  • Stabilitet—højaffinitet Protein A er sikkert immobiliseret til høj renhed agarose for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller basestøtte
  • Fleksibel— tilgængelig i flere formater, herunder bulk løs resin, spinkolonner og 96-brønds spinplader
Protein A-liganden, som dannes i gær, immobiliseres på en stiv og ensartet størrelse agaroseperle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75 μm. Partikelstørrelsens ensartethed giver til gengæld overlegne ydeevneegenskaber i forhold til traditionelle harpikser.
MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, alkalisk-stabil, er velegnet til oprensning af mAbs samt en delpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter, der indeholder et VH3-domæne.
Tilgængelige formater
  • Resin-slurries—på 10 ml, 50 ml og 200 ml 50% slurry
  • Spinkolonner—10 ml spinkolonner indeholdende 1 ml bundet harpiks, tilført 5 ml 20% slurry
  • GoPure 96-brønds spinplader—96-brønd spinplader med 20 μl eller 50 μl afsat resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spinsøjle
Kolonnetype Agarose Harpiks, Affinitet
Format Spinsøjle
Stationær fase Protein A
Mængde 5 Kolonner
Forsendelsestilstand Våd is