Beskrivelse
GoPure MabCaptureC Screeningplader, 96-brønd, 50 μl, indeholder MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, en højtydende kromatografiharpiks til opfangning af monoklonale antistoffer (mAbs) og rekombinante Fc-mærkede fusionsproteiner. Den giver høj specifik bindingskapacitet og forbedrede alkaliske stabilitetsegenskaber under rene forhold på stedet (CIP), for mere robust rensning og resin-regenerering. Disse klar-til-brug, 96-brønds spinplader tilbyder et højkapacitetsformat til hurtig antistofrensning, screening og evaluering af flere tilstande i et enkelt pladeeksperiment.
Egenskaber ved MabCaptureC højkapacitets protein A-harpiks
- Høj bindingskapacitet—: 60 mg hIgG/ml ved 5-minutters ophold (80 mg/ml ved 10-minutters ophold)
- Alkalisk stabilitet—konstrueret til at modstå almindelige SIP-procedurer med 0,2 M NaOH, hvilket muliggør effektiv rengøring af kromatografiharpiksen og forbedrer produktkvaliteten
- Råmaterialer uden animalske komponenter
- Alsidighed—clean antistof eller Fc-fusion protein-præparater fra cellekultur-supernatant, serum eller ascites
- Stabilitet—højaffinitet Protein A er sikkert immobiliseret til høj renhed agarose for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller basestøtte
- Fleksibel— tilgængelig i flere formater, herunder bulk løs resin, spinkolonner og 96-brønds spinplader
Protein A-liganden, som dannes i gær, immobiliseres på en stiv og ensartet størrelse agaroseperle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75 μm. Partikelstørrelsens ensartethed giver til gengæld overlegne ydeevneegenskaber i forhold til traditionelle harpikser.
MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, alkalisk-stabil, er velegnet til oprensning af mAbs samt en delpopulation af scFv'er og Fab-fragmenter, der indeholder et VH3-domæne.
Tilgængelige formater
- Resin-slurries—på 10 ml, 50 ml og 200 ml 50% slurry
- Spinkolonner—10 ml spinkolonner indeholdende 1 ml bundet harpiks, tilført 5 ml 20% slurry
- GoPure 96-brønds spinplader—96-brønd spinplader med 20 μl eller 50 μl afsat resin
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Højkapacitets protein A-harpiks |
| Kolonnetype | Agarose Harpiks, Affinitet |
| Format | Flaske |
| Stationær fase | Protein A |
| Bindende Kapacitet | 60 mg hIgG/ml ved 5 min ophold (80 mg/ml ved 10 minutters ophold) |
| Support Type | Tværbundet agarose |
| Formulering | 50 % gylle |
| Oversigt | Protein A-harpiks med høj kapacitet, alkalisk stabil |
| Indhold og opbevaring | 100 ml resin leveret som en 200 ml 50% slurry. Ved modtagelse butik på 4 °C. |
| Mængde | 100 mL |