Få mere at vide
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ High Capacity Protein A Resin
Beskrivelse
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
Funktioner af MabCaptureC Protein A-harpiks med høj kapacitet omfatter:
•Høj bindingskapacitet —60 mg hIgG/ml ved 5-minite ophold (80 mg/ml ved 10-minutters ophold)
•Alkalisk stabilitet —udviklet til at modstå almindelige CIP-procedurer med 0,2 M NaOH, hvilket muliggør effektiv rensning af kromatografiharpiksen og forbedrer produktkvaliteten
•Dyrekomponentfri råvarer
•Alsidighed —rene antistof- eller Fc-fusionsproteinpræparater fra cellekultursupernatant, serum eller ascites
•Stabilitet —højaffinitetsprotein A er sikkert immobiliseret til agarose med høj renhed for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller baseunderstøttelse
Protein A-liganden, som produceres i gær, er immobiliseret på en stiv og ensartet agaroseperle med en gennemsnitlig partikelstørrelse på 75μ m. Ensartetheden af partikelstørrelsen giver til gengæld overlegne ydeevneegenskaber i forhold til traditionelle harpikser.
MabCaptureC High Capacity Protein A Resin, alkalisk stabil, er velegnet til oprensning af mAb'er såvel som en subpopulation af scFv'er ’og Fab-fragmenter, der indeholder et VH3-domæne.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | High Capacity Protein A Resin |
| Kolonnetype | Agarose Resin, Affinity |
| Format | Bottle |
| Stationær fase | Protein A |
| Bindende Kapacitet | 60 mg hIgG/mL at 5 min residence (80 mg/mL at 10 min residence) |
| Support Type | Cross linked Agarose |
| Formulering | 50% Slurry |
| Oversigt | High Capacity Protein A Resin, Alkaline Stable |
| Indhold og opbevaring | 25 mL of resin provided as a 50 mL 50% slurry. Upon receipt store at 4°C. |
| Mængde | 25 mL |