missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Maackiain, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Maackiain |
| CAS | 2035-15-6 |
| Molekylær formel | C16 H12 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6H-[1,3]Dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol, 6a,12a-dihydro-, (6aR,12aR)-, 6H-[1,3]Dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol, 6a,12a-dihydro-, (6aR-cis)-, 6H-[1,3]Dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol, 6aα,12aα-dihydro-, (-)- (8CI), Maackiain (7CI), (-)-(6aR,12aR)-maackiain, (-)-Maackiain, (6aR,12aR)-6a,12a-Dihydro-6H-[1,3]dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-ol, Inermin, Inermine, Maackiaine, Trifolirhizin aglycone, l-Maackiain |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c17-8-1-2-9-12(3-8)18-6-11-10-4-14-15(20-7-19-14)5-13(10)21-16(9)11/h1-5,11,16-17H,6-7H2/t11-,16-/m0/s1 |
| SMIL | Oc1ccc2[C@@H]3Oc4cc5OCOc5cc4[C@@H]3COc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?