Få mere at vide
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 750 μg/g i 75 cSt olie
Artikelnummer. 30320931
Skift visning
Mængde:
400 g
Pakningsstørrelse:
400g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320931 400 g 400g
1 options
Artikelnummer. 30320931 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA6750400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Analyt- eller komponentnavne Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Olie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 400 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 750 μg/g∣Boron 750 μg/g∣Calcium 750 μg/g∣Magnesium 750 μg/g∣Phosphorus 750 μg/g∣Zinc 750 μg/g