Få mere at vide
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 600 μg/g i 75 cSt olie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Olie |
| Industry Type | Industriel kvalitetskontrol |
| Mængde | 400 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Barium 600 μg/g∣Boron 600 μg/g∣Calcium 600 μg/g∣Magnesium 600 μg/g∣Phosphorus 600 μg/g∣Zinc 600 μg/g |