Få mere at vide
MA5+Mo i 75 cSt kulbrinteolie
Artikelnummer. 30316796
Skift visning
Mængde:
400 g
Pakningsstørrelse:
400g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316796 400 g 400g
1 options
Artikelnummer. 30316796 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA5+MO1500400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Analyt- eller komponentnavne Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Mængde 400 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 1500 μg/g∣Calcium 1500 μg/g∣Magnesium 1500 μg/g∣Molybdenum 1500 μg/g∣Phosphorus 1500 μg/g∣Zinc 1500 μg/g