Beskrivelse
- Klip etiketter automatisk, og arbejd hele dagen på én opladning
- Brug én enhed til 100-vis af applikationer, udskriv på de hårdeste materialer, der findes
- Hold forbindelsen, uanset hvor dit arbejde foregår med forbedret Bluetooth og Wi-Fi
- Få lynhurtige udskrivningshastigheder, plus klip etiketter automatisk
- Udskriver 4.500 etiketter på fuld batteriopladning
- Nyd mere holdbarhed med en printer, der tåler 1,2 m fald, blæser sand og støv
- Få mere arbejde gjort ved at bruge et tastatur eller software til at udskrive etiketter
- Print hvad du har brug for, hvordan du har brug for– tekst, stregkoder, figurer og billeder ved hjælp af et tastatur eller software
- Få shop-to-field-fleksibilitet med etiketlagring, deling og dataimport
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer |
| Farve | Blå |
| Display Type | Farve LCD touchskærm |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 9,45 tommer. |
| Længde (metrisk) | 116.75 mm |
| Bredde (metrisk) | 240.03 mm |
| Vis mere |