Få mere at vide
Brady™ M710 Labelprinter med Wi-Fi og Bluetooth
Artikelnummer. 17835245
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY (EU)
QWERTZ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype
17835245 AZERTY
17815245 QWERTY (EU)
17895235 QWERTZ
17875245 CYRILLISK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17835245 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 317815
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mere fart, mindre rod. Det er ™Bradys hurtigste, mest avancerede bærbare printer til dato med en printhastighed på 76,2 mm/sek. Wi-Fi og Bluetooth.
  • Klip etiketter automatisk, og arbejd hele dagen på én opladning
  • Brug én enhed til 100-vis af applikationer, udskriv på de hårdeste materialer, der findes
  • Hold forbindelsen, uanset hvor dit arbejde foregår med forbedret Bluetooth og Wi-Fi
  • Få lynhurtige udskrivningshastigheder, plus klip etiketter automatisk
  • Udskriver 4.500 etiketter på fuld batteriopladning
  • Nyd mere holdbarhed med en printer, der tåler 1,2 m fald, blæser sand og støv
  • Få mere arbejde gjort ved at bruge et tastatur eller software til at udskrive etiketter
  • Print hvad du har brug for, hvordan du har brug for– tekst, stregkoder, figurer og billeder ved hjælp af et tastatur eller software
  • Få shop-to-field-fleksibilitet med etiketlagring, deling og dataimport
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Blå
Display Type Farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 116.75 mm
Bredde (metrisk) 240.03 mm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Højde (metrisk) 345.2 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 53.77 x 71.28 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Kabel, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, brugervejledning, Brady Workstation Basic Design Software, medieadapter, rulle med M7C-1000-595-WT og M7-R6000 bånd
Sprog engelsk (USA), fransk, spansk, portugisisk, tysk, hollandsk, norsk, finsk, svensk, italiensk, dansk, bulgarsk, russisk, kroatisk, ungarsk, japansk, koreansk, Polere, rumænsk, slovakisk, tyrkisk, estisk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet)
Hukommelse 200 MB (Gemmer op til 100.000 etiketter)
Model- M710
Udskrivningshastighed 76,2 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C
Vægt (engelsk) 5.4 lb.
Vægt (metrisk) 2.45 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, facilitetsidentifikation, generel identifikation, sundhedspleje og hospitalsmærkning, laboratoriemærkning
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype AZERTY
Alternativt varenummer M710-WB-AZERTY-EU