Få mere at vide
Brady™ M710 Label Printer with BWS SFID Suite
Artikelnummer. p-200000142
Tastaturtype:
AZERTY
QWERTY (EU)
Artikelnummer. 17845265
Brand: Brady™ 317829
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
More speed, less mess. It’s Brady™'s fastest, most advanced portable printer yet with a print speed of 76.2 mm/sec. Printer includes Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite.
  • Auto-cut labels and work all day on one charge
  • Use one device for 100's of applications, printing on the toughest materials around
  • Get lightning-fast print speeds, plus cut labels automatically
  • Work longer – print 4,500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1.2 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need – text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • Comes with a Brady™ WorkStation Safety & Facility Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Blå
Display Type Farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 116.75 mm
Bredde (metrisk) 240.03 mm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Højde (metrisk) 345.2 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 53.77 x 71.28 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Safety and Facility ID Software Suite Download, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Sprog engelsk (USA), fransk, spansk, portugisisk, tysk, hollandsk, norsk, finsk, svensk, italiensk, dansk, bulgarsk, russisk, kroatisk, ungarsk, japansk, koreansk, Polere, rumænsk, slovakisk, tyrkisk, estisk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet)
Hukommelse 200 MB (Gemmer op til 100.000 etiketter)
Model- M710
Udskrivningshastighed 76,2 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB 2.0, USB-C
Vægt (engelsk) 5.4 lb.
Vægt (metrisk) 2.45 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype QWERTY (EU)
Alternativt varenummer M710-QY-EU-SFID