Få mere at vide
Brady™ M710 etiketprinter
Artikelnummer. p-200102306 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Konnektortyper:
Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug
Standalone brug, USB 2.0, USB-C
Alternativt varenummer:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype Konnektortyper Alternativt varenummer
30242841 QWERTY Standalone brug, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS
30242815 AZERTY Standalone brug, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug M710-WB-QY-EU-BWS
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug M710-WB-AZ-BWS
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug M710-WB-QZ-BWS
30242825 CYRILLISK Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug M710-WB-CYR-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30242841 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322911
Hurtig og bærbar, udskriver 76,2 mm pr. sekund og skærer etiketter automatisk.
  • Udskriver 76,2 mm pr. sekund og skærer etiketter automatisk
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld batteriopladning
  • Nyd mere holdbarhed med en printer, der modstår 1,20 m fald, blæser sand og støv
  • Udskriv hvad du har brug for, hvordan du har brug for, herunder tekst, stregkoder, figurer og billeder ved hjælp af et tastatur eller software
  • Få shop-to-field-fleksibilitet med etiketlagring, deling og dataimport
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Tekniske data
Produkttype Bærbar etiketprinter
Farve Blå
Display Type Farve LCD touchskærm
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 116.75 mm
Bredde (metrisk) 240.03 mm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Højde (metrisk) 345.20 mm
Dimensioner (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 53.77 x 71.28 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite
Sprog Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 200 MB
Model- M710-QY-EU-BWS
Udskrivningshastighed 76,20 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows
Konnektortyper Standalone brug, USB 2.0, USB-C
Vægt (engelsk) 5.40 lb.
Vægt (metrisk) 2.45 kg
Certificeringer/compliance CE, FCC klasse A
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype QWERTY
Alternativt varenummer M710-QY-EU-BWS
Stiktype EU