Få mere at vide
Brady™ M710 etiketprinter
Artikelnummer. 30242829
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Konnektortyper:
Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug
Standalone brug, USB 2.0, USB-C
Alternativt varenummer:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Artikelnummer. 30242829
Brand: Brady™ 322915
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig og bærbar, udskriver 76,2 mm pr. sekund og skærer etiketter automatisk.
  • Udskriver 76,2 mm pr. sekund og skærer etiketter automatisk
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld batteriopladning
  • Nyd mere holdbarhed med en printer, der modstår 1,20 m fald, blæser sand og støv
  • Udskriv hvad du har brug for, hvordan du har brug for, herunder tekst, stregkoder, figurer og billeder ved hjælp af et tastatur eller software
  • Få shop-to-field-fleksibilitet med etiketlagring, deling og dataimport
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Tekniske data
Produkttype Bærbar etiketprinter
Farve Blå
Display Type Farve LCD touchskærm
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 116.75 mm
Bredde (metrisk) 240.03 mm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Højde (metrisk) 345.20 mm
Dimensioner (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 53.77 x 71.28 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite
Sprog Dansk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 200 MB
Model- M710-WB-AZ-BWS
Udskrivningshastighed 76,20 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Konnektortyper Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, Standalone brug
Vægt (engelsk) 5.40 lb.
Vægt (metrisk) 2.45 kg
Certificeringer/compliance CE, FCC klasse A
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype AZERTY
Alternativt varenummer M710-WB-AZ-BWS
Stiktype EU