Beskrivelse
- Klip etiketter automatisk, og arbejd hele dagen på én opladning
- Brug én enhed til 100-vis af applikationer, udskriv på de hårdeste materialer, der findes
- Få lynhurtige udskrivningshastigheder, plus klip etiketter automatisk
- Arbejd længere– print 4.500 etiketter på en fuld batteriopladning
- Nyd mere holdbarhed med en printer, der tåler 1,2 m fald, blæser sand og støv
- Print hvad du har brug for, hvordan du har brug for– tekst, stregkoder, figurer og billeder ved hjælp af et tastatur eller software
- Få shop-to-field-fleksibilitet med etiketlagring, deling og dataimport
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer |
| Farve | Blå |
| Display Type | Farve LCD touchskærm |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 9,45 tommer. |
| Længde (metrisk) | 116.75 mm |
| Bredde (metrisk) | 240.03 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?