Få mere at vide
m6A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen m6A
Klon 1D5E10
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235385
Dokumentvisning
Proteintech
68055-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30236320
Dokumentvisning
Proteintech
68055-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The m6A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with compound of m6A. This antibody recognizes m6a, human, mouse, rat antigen. The m6A antibody has been validated for the following applications: RIP, IHC, ELISA, Dot Blot analysis.
Tekniske data
Tekniske data
m6A
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
Compound
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1D5E10
RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
IgG3
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater