Få mere at vide
Brady™ M611 Label Printer with Brady™ WorkStation PWID Suite
Artikelnummer. 17855265
Produkttype:
Etiketprinter EU
Artikelnummer. 17855265
Brand: Brady™ 317837
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Design, preview, and print any way you choose. The M611 Label Printer allows you to store more than 1,000 labels on board, access files easier and print multiple ways, on demand. Printer includes Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite.
  • Print labels at 50.8 mm/sec. print speed
  • Design, preview and print any way you choose: from your phone, tablet, or computer
  • Store more than 1,000 labels on the printer, then print at the jobsite
  • Create and share label files to print from anywhere using Bluetooth or Wi-Fi
  • Features a compact and lightweight design
  • Allows connectivity for up to 5 users via Bluetooth
  • Comes with a Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter EU
Farve Blå, Grå
Display Type Baggrundsbelyst grafisk farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10,97 tommer.
Bredde (engelsk) 4,46 tommer.
Længde (metrisk) 278.75 mm
Bredde (metrisk) 113.28 mm
Højde (engelsk) 4,55 tommer.
Højde (metrisk) 115.66 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 88.9 mm
Inkluderer Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation PWID Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Sprog bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionel), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB Flash, 512 MB RAM
Model- M611
Udskrivningshastighed 50,8 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ 5 Lavenergi (Klasse II), USB 2.0, Wi-Fi
Vægt (engelsk) 3.52 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer M611-EU-PWIDS