Få mere at vide
Brady™ M611 etiketprinter
Artikelnummer. 30242839
Farve:
Blå, Grå
Artikelnummer. 30242839
Brand: Brady™ 322920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gem mere end 1.000 etiketter ombord, få nemmere adgang til filer og udskriv flere måder at oprette etiketter på på kontoret og del med marken for at udskrive hvor som helst og når som helst.
  • Opret og udskriv etiketter med en bredde på op til 50,80 mm
  • Udskriv etiketter med en printhastighed på 50,80 mm pr. sekund
  • Design, forhåndsvis og udskriv som du vælger: fra din telefon, tablet eller computer
  • Gem mere end 1.000 etiketter på printeren, og udskriv derefter på arbejdspladsen
  • Opret og del etiketfiler for at udskrive fra hvor som helst ved hjælp af Bluetooth eller Wi-Fi
  • Har et kompakt og let design
  • Tillader forbindelse for op til 5 brugere via Bluetooth
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Tekniske data
Produkttype Bærbar etiketprinter
Farve Blå, Grå
Display Type Baggrundsbelyst farve LCD touchskærm
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10,97 tommer.
Bredde (engelsk) 4,46 tommer.
Længde (metrisk) 278.75 mm
Bredde (metrisk) 113.28 mm
Højde (engelsk) 4,55 tommer.
Højde (metrisk) 115.66 mm
Dimensioner (L x B) 278.75 x 113.28 x 115.66 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 88.90 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite
Sprog Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 256 MB Flash, 512 MB RAM
Model- M611-EU-BWS
Udskrivningshastighed 50,80 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Konnektortyper Bluetooth 5 Low Energy (klasse II), USB , USB 2.0, Wi-Fi
Vægt (engelsk) 3.52 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Certificeringer/compliance CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2. udgave, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, WEEE
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer M611-EU-BWS
Stiktype EU