Få mere at vide
Brady™ M611 etiketprinter
Artikelnummer. p-200000131
Produkttype:
Etiketprinter EU
Artikelnummer. 17865235
Brand: Brady™ 317844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Design, forhåndsvis og udskriv som du vælger. M611-etiketprinteren giver dig mulighed for at gemme mere end 1.000 etiketter om bord, få lettere adgang til filer og udskrive på flere måder, efter behov.
  • Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
  • Design, forhåndsvis og udskriv som du vælger: fra din telefon, tablet eller computer
  • Gem mere end 1.000 etiketter på printeren, og udskriv derefter på arbejdspladsen
  • Opret og del etiketfiler for at udskrive fra hvor som helst ved hjælp af Bluetooth eller Wi-Fi
  • Har et kompakt og let design
  • Tillader forbindelse for op til 5 brugere via Bluetooth
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter EU
Farve Blå, Grå
Display Type Baggrundsbelyst grafisk farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10,97 tommer.
Bredde (engelsk) 4,46 tommer.
Længde (metrisk) 278.75 mm
Bredde (metrisk) 113.28 mm
Højde (engelsk) 4,55 tommer.
Højde (metrisk) 115.66 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 88.9 mm
Inkluderer Printer, USB Kabel, Quick Start Guide, AC Strømledning (EU), USB med produktinfo og Windows-driver, Brady Workstation Basic Design Suite, rulle med M6-11-427 og M61-R4310 bånd
Sprog bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionel), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB Flash, 512 MB RAM
Model- M611
Udskrivningshastighed 50,8 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ 5 Lavenergi (Klasse II), USB 2.0, Wi-Fi
Vægt (engelsk) 3.52 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer M611-EU-BT-W