Få mere at vide
Brady™ M610 Labelprinter med Brady™ WorkStation PWID Suite
Artikelnummer. p-200000137 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
QWERTY
Alternativt varenummer:
M610-AZ-PWID
M610-QY-EU-PWID
M610-QY-UK-PWID
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype Alternativt varenummer
17842105 QWERTY M610-QY-UK-PWID
17823985 QWERTY M610-QY-EU-PWID
17805235 AZERTY M610-AZ-PWID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17842105 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 317806
Få den holdbarhed, dit arbejde kræver med M610-etiketprinteren med forbedrede egenskaber såsom modstandsdygtighed over for militære stød, driftstemperaturer under frysepunktet og det bredeste udvalg af muligheder for dataindtastning. Denne printer leveres med et hårdt etui og Brady™ WorkStation produkt& Wire Identification Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter.
  • Design og udskriv etiketter ved hjælp af et tastatur eller desktop-software
  • Arbejd længere med et forbedret Gen3 Li-ION-batteri
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld opladning
  • Importer og eksporter nemt etiketfiler, lister og grafik til printeren USB 2.0 port (Type A og B) eller USB flashdrev
  • Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
  • Få ekstra holdbarhed med en printer, der er modstandsdygtig over for stød af militær kvalitet (MIL-STD-810G) og 1,8 m fald
  • Brug din printer i temperaturer °fra -18 C til +°46 C
  • Printeren leveres med en Brady™ WorkStation produkt& Wire Identification Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Yellow, Grey
Display Type Baggrundsbelyst farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) M6 Series Printers, BM Series Printers
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,19 tommer.
Bredde (engelsk) 4,22 tommer.
Længde (metrisk) 106.42 mm
Bredde (metrisk) 107.19 mm
Højde (engelsk) 12,93 tommer.
Højde (metrisk) 328.42 mm
Dybde (engelsk) 4.19 in.
Dybde (metrisk) 106.42 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 71.12 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Kabel, Quick Start Guide, Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, rulle med M6-11-427 og M61-R4310 bånd
Sprog arabisk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, bulgarsk, græsk, Hebrew, Hindi
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M610
Udskrivningshastighed 50,80 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Konnektortyper USB 2.0;Standalone Use
Vægt (engelsk) 3.10 lb.
Vægt (metrisk) 1.41 kg
Certificeringer/compliance UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Koldtemperaturmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Farekommunikationsidentifikation, Lean- og 5S-mærkning, Rør- og ventilmærkning, Sikkerhedsidentifikation, Sikkerhedsidentifikation, Temperaturinddikerende mærkning, Stregkodemærkning, Udgangs- og udgangsmærkning, Mærkning af fødevarer og gulve, Proces- og gulvplejemærkning, Hospitalsmærkning in.inspektionsmærkning, Midlertidig mærkning, Lagermærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 100 til 240 V
Tastaturtype QWERTY
Alternativt varenummer M610-QY-UK-PWID