Description
- Design og udskriv etiketter ved hjælp af et tastatur, mobilapp eller desktopsoftware
- Arbejd længere med et forbedret Gen3 Li-ION-batteri
- Udskriv 4.500 etiketter på fuld opladning
- Hold forbindelsen, uanset hvor dit arbejde foregår, med forbedret Bluetooth-teknologi
- Importer og eksporter nemt etiketfiler, lister og grafik til printeren USB 2.0 port (Type A og B) eller USB flashdrev
- Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
- Få ekstra holdbarhed med en printer, der er modstandsdygtig over for stød af militær kvalitet (MIL-STD-810G) og 1,8 m fald
- Brug din printer i temperaturer °fra -18 C til +°46 C
- Printeren leveres med en Brady™ WorkStation produkt& Wire Identification Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter
Specifications
Specifications
| Produkttype | Printer |
| Farve | Gul, grå |
| Display Type | Baggrundsbelyst farve LCD touchskærm |
| Til brug med (udstyr) | M6 Serietrykkere, BM-seriens printere |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 4,19 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 4,22 tommer. |
| Længde (metrisk) | 106.42 mm |
| Bredde (metrisk) | 107.19 mm |
| Show More |