Få mere at vide
Brady™ M610 Labelprinter med Bluetooth og Brady™ WorkStation PWID Suite
Artikelnummer. 17815235
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTZ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype
17815235 QWERTZ
17815265 AZERTY
17835235 CYRILLISK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17815235 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 317809
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få den holdbarhed, dit arbejde kræver, med M610-labelprinteren med forbedrede funktioner som Bluetooth-forbindelse, modstandsdygtighed over for militære stød, driftstemperaturer under frysepunktet og det bredeste udvalg af dataindtastningsmuligheder. Denne printer leveres med et hårdt etui og Brady™ WorkStation produkt& Wire Identification Suite.
  • Design og udskriv etiketter ved hjælp af et tastatur, mobilapp eller desktopsoftware
  • Arbejd længere med et forbedret Gen3 Li-ION-batteri
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld opladning
  • Hold forbindelsen, uanset hvor dit arbejde foregår, med forbedret Bluetooth-teknologi
  • Importer og eksporter nemt etiketfiler, lister og grafik til printeren USB 2.0 port (Type A og B) eller USB flashdrev
  • Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
  • Få ekstra holdbarhed med en printer, der er modstandsdygtig over for stød af militær kvalitet (MIL-STD-810G) og 1,8 m fald
  • Brug din printer i temperaturer °fra -18 C til +°46 C
  • Printeren leveres med en Brady™ WorkStation produkt& Wire Identification Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Yellow, Grey
Display Type Baggrundsbelyst farve LCD touchskærm
Til brug med (udstyr) M6 Series Printers, BM Series Printers
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,19 tommer.
Bredde (engelsk) 4,22 tommer.
Længde (metrisk) 106.42 mm
Bredde (metrisk) 107.19 mm
Højde (engelsk) 12,93 tommer.
Højde (metrisk) 328.42 mm
Dybde (engelsk) 4.19 in.
Dybde (metrisk) 106.42 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 71.12 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Kabel, Quick Start Guide, Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, rulle med M6-11-427 og M61-R4310 bånd
Sprog arabisk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, bulgarsk, græsk, Hebrew, Hindi
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M610
Udskrivningshastighed 50,80 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows based driver for 3rd party software use
Konnektortyper USB 2.0;Standalone Use;Bluetooth
Vægt (engelsk) 3.10 lb.
Vægt (metrisk) 1.41 kg
Certificeringer/compliance UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM;IFETEL/NOM;RCM;ANATEL
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Koldtemperaturmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Farekommunikationsidentifikation, Lean- og 5S-mærkning, Rør- og ventilmærkning, Sikkerhedsidentifikation, Sikkerhedsidentifikation, Temperaturinddikerende mærkning, Stregkodemærkning, Udgangs- og udgangsmærkning, Mærkning af fødevarer og gulve, Proces- og gulvplejemærkning, Hospitalsmærkning in.inspektionsmærkning, Midlertidig mærkning, Lagermærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 100 til 240 V
Tastaturtype QWERTZ
Alternativt varenummer M610-QZ-BT-PWID